Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSMD9 Protein
A cDNA sequence encoding the PSMD9 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13194-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902799
  • 3595.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 03-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PSMD9 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PSMD9 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSDEEAR QSGGSSQAGV VTVSDVQELM RRKEEIEAQI KANYDVLESQ KGIGMNEPLV DCEGYPRSDV DLYQVRTARH NIICLQNDHK AVMKQVEEAL HQLHARDKEK QARDMAEAHK EAMSRKLGQS ESQGPPRAFA KVNSISPGSP ASIAGLQVDD EIVEFGSVNT QNFQSLHNIG SVVQHSEGKP LNVTVIRRGE KHQLRLVPTR WAGKGLLGCN IIPLQR