Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSMG4 Protein
A cDNA sequence encoding the PSMG4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13197-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902809
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PSMG4 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEGLVVAAGG DVSLHNFSAR LWEQLVHFHV MRLTDSLFLW VGATPHLRNL AVAMCSRYDS IPVSTSLLGD TSDTTSTGLA QRLARKTNKQ VFVSYNLQNT DSNFALLVEN RIKEEMEAFP EKF
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PSMG4 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.