Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTHrP Protein
A cDNA sequence encoding the PTHrP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13204-50ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15942829
  • 212.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PTHrP Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
AVSEHQLLHD KGKSIQDLRR RFFLHHLIAE IHTAEIRATS EVSPNSKPSP NTKNHPVRFG SDDEGRYLTQ ETNKVETYKE QPLKTP
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
50 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
PthRp protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1xPBS, pH 7.4.