Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTMS Protein
A cDNA sequence encoding the PTMS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13207-0.1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15912839
  • 1815.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
5763
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSEKSVE AAAELSAKDL KEKKEKVEEK ASRKERKKEV VEEEENGAEE EEEETAEDGE EEDEGEEEDE EEEEEDDEGP ALKRAAEEED EADPKRQKTE NGASA
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
PTMS Protein
Research Use Only
PTMS
Human
His
PTMS protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.