Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTPN4 Protein
A cDNA sequence encoding the PTPN4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13211-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902859
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PTPN4 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MVLTQFDQLY RKKPGMTMSC AKLPQNISKN RYRDISPYDA TRVILKGNED YINANYINME IPSSSIINQY IACQGPLPHT CTDFWQMTWE QGSSMVVMLT TQVERGRVKC HQYWPEPTGS SSYGCYQVTC HSEEGNTAYI FRKMTLFNQE KNESRPLTQI QYIAWPDHGV PDDSSDFLDF VCHVRNKRAG KEEPVVVHCS AGIGRTGVLI TMETAMCLIE CNQPVYPLDI VRTMRDQRAM MIQTPSQYRF VCEAILKVYE
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PTPN4 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.