Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTRH2 Protein
A cDNA sequence encoding the PTRH2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13214-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902869
  • 120.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 27-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
51651
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
PTRH2
Human
His
The PTRH2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 1mM DTT.
PTRH2 Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEYKMILVVR NDLKMGKGKV AAQCSHAAVS AYKQIQRRNP EMLKQWEYCG QPKVVVKAPD EETLIALLAH AKMLGLTVSL IQDAGRTQIA PGSQTVLGIG PGPADLIDKV TGHLKLY