Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAB32 Protein
A cDNA sequence encoding the RAB32 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13237-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15912939
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RAB32 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAGGGA GDPGLGAAAA PAPETREHLF KVLVIGELGV GKTSIIKRYV HQLFSQHYRA TIGVDFALKV LNWDSRTLVR LQLWDIAGQE RFGNMTRVYY KEAVGAFVVF DISRSSTFEA VLKWKSDLDS KVHLPNGSPI PAVLLANKCD QNKDSSQSPS QVDQFCKEHG FAGWFETSAK DNINIEEAAR FLVEKILVNH QSFPNEENDV DKIKLDQETL RAENKSQCC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RAB32 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 5mM DTT, 0.2M NaCl, 0.2M EDTA and 50% glycerol.