Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAB39B Protein
A cDNA sequence encoding the RAB39B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 5450.00 €
Spezifikation
Name | RAB39B Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15912949
|
enQuireBio™
QP13240-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15902949
|
enQuireBio™
QP13240-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15992939
|
enQuireBio™
QP13240-1MG |
1 mg |
5450.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
RAB39B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
RAB39B protein solution (0.25 mg/ml) contains in Phosphate buffered saline (pH 7.4), 30% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEAIWLY QFRLIVIGDS TVGKSCLIRR FTEGRFAQVS DPTVGVDFFS RLVEIEPGKR IKLQIWDTAG QERFRSITRA YYRNSVGGLL LFDITNRRSF QNVHEWLEET KVHVQPYQIV FVLVGHKCDL DTQRQVTRHE AEKLAAAYGM KYIETSARDA INVEKAFTDL TRDIYELVKR GEITIQEGWE GVKSGFVPNV VHSSEEVVKS ERRCLC | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |