Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAB3D Protein
A cDNA sequence encoding the RAB3D was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13243-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902959
  • 120.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RAB3D Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RAB3D protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 30% glycerol and 0.2M NaCl.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MASAGDTQAG PRDAADQNFD YMFKLLLIGN SSVGKTSFLF RYADDSFTPA FVSTVGIDFK VKTVYRHDKR IKLQIWDTAG QERYRTITTA YYRGAMGFLL MYDIANQESF AAVQDWATQI KTYSWDNAQV ILVGNKCDLE DERVVPAEDG RRLADDLGFE FFEASAKENI NVKQVFERLV DVICEKMNES LEPSSSSGSN GKGPAVGDAP APQPSSCSC