Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAC2 Protein
A cDNA sequence encoding the RAC2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13250-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902979
  • 181.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 27-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RAC2 Protein
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The RAC2 protein solution (1 mg/ml) contains 1x PBS pH 7.4.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MSPILGYWKI KGLVQPTRLL LEYLEEKYEE HLYERDEGDK WRNKKFELGL EFPNLPYYID GDVKLTQSMA IIRYIADKHN MLGGCPKERA EISMLEGAVL DIRYGVSRIA YSKDFETLKV DFLSKLPEML KMFEDRLCHK TYLNGDHVTH PDFMLYDALD VVLYMDPMCL DAFPKLVCFK KRIEAIPQID KYLKSSKYIA WPLQGWQATF GGGDHPPKSD LVPRGSHMQA IKCVVVGDGA VGKTCLLISY TTNAFPGEYI PTVFDNYSAN VMVDSKPVNL GLWDTAGQED YDRLRPLSYP QTDVFLICFS LVSPASYENV RAKWFPEVRH HCPSTPIILV GTKLDLRDDK DTIEKLKEKK LAPITYPQGL ALAKEIDSVK YLECSALTQR GLKTVFDEAI RAVLCPQPTR QQKRACSLL