Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAMP1 Protein
A cDNA sequence encoding the RAMP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13259-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15913009
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RAMP1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSCQEANYG ALLRELCLTQ FQVDMEAVGE TLWCDWGRTI RSYRELADCT WHMAEKLGCF WPNAEVDRFF LAVHGRYFRS CPISGRAVRD PPGS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RAMP1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.