Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAP1B Protein
A cDNA sequence encoding the RAP1B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13266-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15913029
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RAP1B Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MREYKLVVLG SGGVGKSALT VQFVQGIFVE KYDPTIEDSY RKQVEVDAQQ CMLEILDTAG TEQFTAMRDL YMKNGQGFAL VYSITAQSTF NDLQDLREQI LRVKDTDDVP MILVGNKCDL EDERVVGKEQ GQNLARQWNN CAFLESSAKS KINVNEIFYD LVRQINRKTP VPGKARKKSS C
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RAP1B protein solution (0.25 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 5mM DTT and 20% glycerol.