Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RASL12 Protein
A cDNA sequence encoding the RASL12 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13272-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15903049
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RASL12 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSSVFGK PRAGSGPQSA PLEVNLAILG RRGAGKSALT VKFLTKRFIS EYDPNLEDTY SSEETVDHQP VHLRVMDTAD LDTPRNCERY LNWAHAFLVV YSVDSRQSFD SSSSYLELLA LHAKETQRSI PALLLGNKLD MAQYRQVTKA EGVALAGRFG CLFFEVSACL DFEHVQHVFH EAVREARREL EKSPLTRPLF ISEERALPHQ APLTARHGLA SCTFNTLSTI NLKEMPTVAQ AKLVTVKSSR AQSKRKAPTL TLLKGFKIF
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RASL12 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tirs-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol.