Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RCAN1 Protein
A cDNA sequence encoding the RCAN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13286-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923089
  • 5450.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RCAN1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKLYFAQTLH IGSSHLAPPN PDKQFLISPP ASPPVGWKQV EDATPVINYD LLYAISKLGPGEKYELHAAT DTTPSVVVHV CESDQEKEEE EEMERMRRPK PKIIQTRRPE YTPIHLS
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl pH 7.5, 100mM NaCl and 1mM DTT.