Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RCAN3 Protein
A cDNA sequence encoding the RCAN3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13288-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15903099
  • 120.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 27-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RCAN3 Protein
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RCAN3 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M Urea, 20% glycerol and 0.2M NaCl.
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEAVFEAR EQKERFEALF TIYDDQVTFQ LFKSFRRVRI NFSKPEAAAR ARIELHETDF NGQKLKLYFA QVQMSGEVRD KSYLLPPQPV KQFLISPPAS PPVGWKQSED AMPVINYDLL CAVSKLGPGE KYELHAGTES TPSVVVHVCE SETEEEEETK NPKQKIAQTR RPDPPTAALN EPQTFDCAL