Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Replication protein A 30 kDa subunit Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Replication protein A 30 kDa subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8854-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16056841
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 15-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_037479.1
Replication protein A 30 kDa subunit Protein
Research Use Only
RPA4
Recombinant Protein
E. coli
MSKSGFGSYG SISAADGASG GSDQLCERDA TPAIKTQRPK VRIQDVVPCN VNQLLSSTVF DPVFKVRGII VSQVSIVGVI RGAEKASNHI CYKIDDMTAK PIEARQWFGR EKVKQVTPLS VGVYVKVFGI LKCPTGTKSL EVLKIHVLED MNEFTVHILE TVNAHMMLDK ARRDTTVESV PVSPSEVNDA GDNDESHRNF IQDEVLRLIH ECPHQEGKSI HELRAQLCDL SVKAIKEAID YLTVEGHIYP TVDREHFKSA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
29935
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol