Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Replication protein A 30 kDa subunit Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Replication protein A 30 kDa subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8854-ec-50ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16086841
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_037479.1
Replication protein A 30 kDa subunit Protein
Research Use Only
RPA4
Recombinant Protein
E. coli
MSKSGFGSYG SISAADGASG GSDQLCERDA TPAIKTQRPK VRIQDVVPCN VNQLLSSTVF DPVFKVRGII VSQVSIVGVI RGAEKASNHI CYKIDDMTAK PIEARQWFGR EKVKQVTPLS VGVYVKVFGI LKCPTGTKSL EVLKIHVLED MNEFTVHILE TVNAHMMLDK ARRDTTVESV PVSPSEVNDA GDNDESHRNF IQDEVLRLIH ECPHQEGKSI HELRAQLCDL SVKAIKEAID YLTVEGHIYP TVDREHFKSA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
29935
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol