Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Retinoschisin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Retinoschisin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6631-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16024680
  • 530.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_000321.1
Retinoschisin Protein
Research Use Only
RS1
Recombinant Protein
E. coli
STEDEGEDPW YQKACKCDCQ GGPNALWSAG ATSLDCIPEC PYHKPLGFES GEVTPDQITC SNPEQYVGWY SSWTANKARL NSQGFGCAWL SKFQDSSQWL QIDLKEIKVI SGILTQGRCD IDEWMTKYSV QYRTDERLNW IYYKDQTGNN RVFYGNSDRT STVQNLLRPP IISRFIRLIP LGWHVRIAIR MELLECVSKC A
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6247
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol