Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RHOB Protein
A cDNA sequence encoding the RHOB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13314-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15903179
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RHOB Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAAIRKKLVV VGDGACGKTC LLIVFSKDEF PEVYVPTVFE NYVADIEVDG KQVELALWDT AGQEDYDRLR PLSYPDTDVI LMCFSVDSPD SLENIPEKWV PEVKHFCPNV PIILVANKKD LRSDEHVRTE LARMKQEPVR TDDGRAMAVR IQAYDYLECS AKTKEGVREV FETATRAALQ KRYGSQNGCI NCC
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RHOB protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 20% glycerol and 0.2mM NaCl.