missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Rhodanese Protein
A cDNA sequence encoding the Rhodanese was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 5450.00 €
Spezifikation
Name | Rhodanese Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15903189
|
enQuireBio™
QP13317-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15993179
|
enQuireBio™
QP13317-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15983179
|
enQuireBio™
QP13317-1MG |
1 mg |
5450.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Rhodanese Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The Rhodanese protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8 and 10% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MVHQVLYRAL VSTKWLAESI RTGKLGPGLR VLDASWYSPG TREARKEYLE RHVPGASFFD IEECRDTASP YEMMLPSEAG FAEYVGRLGI SNHTHVVVYD GEHLGSFYAP RVWWMFRVFG HRTVSVLNGG FRNWLKEGHP VTSEPSRPEP AVFKATLDRS LLKTYEQVLE NLESKRFQLV DSRSQGRFLG TEPEPDAVGL DSGHIRGAVN MPFMDFLTED GFEKGPEELR ALFQTKKVDL SQPLIATCRK GVTACHVALA AYLCGKPDVA VYDGSWSEWF RRAPPESRVS QGKSEKA | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |