Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Rhodopsin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Rhodopsin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6608-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16064510
  • 3405.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 09-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_000530.1
Rhodopsin Protein
Research Use Only
ARHGEF18
Recombinant Protein
E. coli
MNGTEGPNFY VPFSNATGVV RSPFEYPQYY LAEPWQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6010
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol