Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Rhodopsin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Rhodopsin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6608-ec-50ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16094510
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_000530.1
Rhodopsin Protein
Research Use Only
ARHGEF18
Recombinant Protein
E. coli
MNGTEGPNFY VPFSNATGVV RSPFEYPQYY LAEPWQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6010
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol