Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RHOG Protein
A cDNA sequence encoding the RHOG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13318-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923189
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RHOG Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSHMQS IKCVVVGDGA VGKTCLLICY TTNAFPKEYI PTVFDNYSAQ SAVDGRTVNL NLWDTAGQEE YDRLRTLSYP QTNVFVICFS IASPPSYENV RHKWHPEVCH HCPDVPILLV GTKKDLRAQP DTLRRLKEQG QAPITPQQGQ ALAKQIHAVR YLECSALQQD GVKEVFAEAV RAVLNPTPIK RGRSC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RHOG solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 5mM DTT and 40% glycerol.