Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Rhombotin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Rhombotin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8396-ec-200ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16074391
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_001257357.1
Rhombotin-1 Protein
Research Use Only
LMO1
Recombinant Protein
E. coli
DKEDGVPMLS VQPKGKQKGC AGCNRKIKDR YLLKALDKYW HEDCLKCACC DCRLGEVGST LYTKANLILC RRDYLRLFGT TGNCAACSKL IPAFEMVMRA RDNVYHLDCF ACQLCNQRFC VGDKFFLKNN MILCQMDYEE GQLNGTFESQ VQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4004
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol