Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ripk3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ripk3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9945-ye-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16019061
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_006862.2
Ripk3 Protein
Research Use Only
Ripk3
Recombinant Protein
Yeast
MSCVKLWPSG APAPLVSIEE LENQELVGKG GFGTVFRAQH RKWGYDVAVK IVNSKAISRE VKAMASLDNE FVLRLEGVIE KVNWDQDPKP ALVTKFMENG SLSGLLQSQC PRPWPLLCRL LKEVVLGMFY LHDQNPVLLH RDLKPSNVLL DPELHVKLAD FGLSTFQGGS QSGTGSGEPG GTLGYLAPEL FVNVNRKAST ASDVYSFGIL MWAVLAGREV ELPTEPSLVY EAVCNRQNRP SLAELPQAGP ETPGLEGLKE LMQLCWSSEP KDRPSFQECL PKTDEVFQMV ENNMNAAVST VKDFLSQLRS SNRRFSIPES GQGGTEMDGF RRTIENQHSR NDVMVSEWLN KLNLEEPPSS VPKKCPSLTK RSRAQEEQVP QAWTAGTSSD SMAQPPQTPE TSTFRNQMPS PTSTGTPSPG PRGNQGAERQ GMNWSCRTPE PNPVTGRPLV NIYNCSGVQV GDNNYLTMQQ TTALPTWGLA PSGKGRGLQH PPPVGSQEGP KDPEAWSRPQ GWYNHSGK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
11035
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol