Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RLBP1 Protein
A cDNA sequence encoding the RLBP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13321-HIS-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15903199
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RLBP1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSEGVGT FRMVPEEEQE LRAQLEQLTT KDHGPVFGPC SQLPRHTLQK AKDELNEREE TREEAVRELQ EMVQAQAASG EELAVAVAER VQEKDSGFFL RFIRARKFNV GRAYELLRGY VNFRLQYPEL FDSLSPEAVR CTIEAGYPGV LSSRDKYGRV VMLFNIENWQ SQEITFDEIL QAYCFILEKL LENEETQING FCIIENFKGF TMQQAASLRT SDLRKMVDML QDSFPARFKA IHFIHQPWYF TTTYNVVKPF LKSKLLERVF VHGDDLSGFY QEIDENILPS DFGGTLPKYD GKAVAEQLFG PQAQAENTAF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RLBP1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.