Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPAIN Protein
A cDNA sequence encoding the RPAIN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13338-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15903259
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RPAIN Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAESLRS PRRSLYKLVG SPPWKEAFRQ RCLERMRNSR DRLLNRYRQA GSSGPGNSQN SFLVQEVMEE EWNALQSVEN CPEDLAQLEE LIDMAVLEEI QQELINQGL
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RPAIN protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 40% glycerol and 2mM DTT.