Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPS20 Protein
A cDNA sequence encoding the RPS20 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13355-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15933309
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RPS20 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAFKDTG KTPVEPEVAI HRIRITLTSR NVKSLEKVCA DLIRGAKEKN LKVKGPVRMP TKTLRITTRK TPCGEGSKTW DRFQMRIHKR LIDLHSPSEI VKQITSISIE PGVELIESTD AEPMDTEGQQ YTLRSVFESP GTCPF
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RPS20 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol, 2mM DTT and 1mM EDTA.