Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPS7 Protein
A cDNA sequence encoding the RPS7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13360-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15903329
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RPS7 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMFSSSA KIVKPNGEKP DEFESGISQA LLELEMNSDL KAQLRELNIT AAKEIEVGGG RKAIIIFVPV PQLKSFQKIQ VRLVRELEKK FSGKHVVFIA QRRILPKPTR KSRTKNKQKR PRSRTLTAVH DAILEDLVFP SEIVGKRIRV KLDGSRLIKV HLDKAQQNNV EHKVETFSGV YKKLTGKDVN FEFPEFQL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RPS7 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 1mM DTT and 30% glycerol.