Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RSG1 Protein
A cDNA sequence encoding the RSG1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13364-1ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15913339
  • 137.00 € / 1 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RSG1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMARPPVP GSVVVPNWHE SAEGKEYLAC ILRKNRRRVF GLLERPVLLP PVSIDTASYK IFVSGKSGVG KTALVAKLAG LEVPVVHHET TGIQTTVVFW PAKLQASSRV VMFRFEFWDC GESALKKFDH MLLACMENTD AFLFLFSFTD RASFEDLPGQ LARIAGEAPG VVRMVIGSKF DQYMHTDVPE RDLTAFRQAW ELPLLRVKSV PGRRLADGRT LDGRAGLADV AHILNGLAEQ LWHQDQVAAG LLPNPPESAP E
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
1 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RSG1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.5), 0.2M NaCl, 50% glycerol and 2mM DTT.