Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RSU1 Protein
A cDNA sequence encoding the RSU1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | RSU1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15923349
|
enQuireBio™
QP13367-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15913349
|
enQuireBio™
QP13367-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15903349
|
enQuireBio™
QP13367-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
RSU1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The RSU1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSKSLKK LVEESREKNQ PEVDMSDRGI SNMLDVNGLF TLSHITQLVL SHNKLTMVPP NIAELKNLEV LNFFNNQIEE LPTQISSLQK LKHLNLGMNR LNTLPRGFGS LPALEVLDLT YNNLSENSLP GNFFYLTTLR ALYLSDNDFE ILPPDIGKLT KLQILSLRDN DLISLPKEIG ELTQLKELHI QGNRLTVLPP ELGNLDLTGQ KQVFKAENNP WVTPIADQFQ LGVSHVFEYI RSETYKYLYG RHMQANPEPP KKNNDKSKKI SRKPLAAKNR | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |