Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RWDD4 Protein
A cDNA sequence encoding the RWDD4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13377-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15903379
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RWDD4 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSANEDQ EMELEALRSI YEGDESFREL SPVSFQYRIG ENGDPKAFLI EISWTETYPQ TPPILSMNAF FNNTISSAVK QSILAKLQEA VEANLGTAMT YTLFEYAKDN KEQFMENHNP INSATSISNI ISIETPNTAP SSKKKDKKEQ LSKAQKRKLA DKTDHKGELP RGWNWVDVVK HLSKTGSKDD E
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RWDD4 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.