Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S100A1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) S100A1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6635-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16084700
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 31-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_006262.1
S100A1 Protein
Research Use Only
S100A1
Recombinant Protein
E. coli
GSELETAMET LINVFHAHSG KEGDKYKLSK KELKELLQTE LSGFLDAQKD VDAVDKVMKE LDENGDGEVD FQEYVVLVAA LTVACNNFFW ENS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6271
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol