Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human S100P Protein
A cDNA sequence encoding the S100P was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13408-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15903479
  • 5905.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
S100P Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MTELEAAMGM IIDVFSRYSG SEGSTQTLTK GELKVLMEKE LPGFLQSGKD KDAVDKLLKD LDANGDAQVD FSEFIVFVAA ITSACHKYFE KAGLK
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
Filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M Phosphate buffer pH 7.2, 0.1M NaCl.