Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SAR1B Protein
A cDNA sequence encoding the SAR1B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13414-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15903499
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SAR1B Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSFIFDW IYSGFSSVLQ FLGLYKKTGK LVFLGLDNAG KTTLLHMLKD DRLGQHVPTL HPTSEELTIA GMTFTTFDLG GHVQARRVWK NYLPAINGIV FLVDCADHER LLESKEELDS LMTDETIANV PILILGNKID RPEAISEERL REMFGLYGQT TGKGSISLKE LNARPLEVFM CSVLKRQGYG EGFRWMAQYI D
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SAR1B protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 10% glycerol.