Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SBDS Protein
A cDNA sequence encoding the SBDS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13425-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15903529
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SBDS Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSIFTPTNQI RLTNVAVVRM KRAGKRFEIA CYKNKVVGWR SGVEKDLDEV LQTHSVFVNV SKGQVAKKED LISAFGTDDQ TEICKQILTK GEVQVSDKER HTQLEQMFRD IATIVADKCV NPETKRPYTV ILIERAMKDI HYSVKTNKST KQQALEVIKQ LKEKMKIERA HMRLRFILPV NEGKKLKEKL KPLIKVIESE DYGQQLEIVC LIDPGCFREI DELIKKETKG KGSLEVLNLK DVEEGDEKFE
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The SBDS protein solution (0.5 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 2mM DTT, 50mM NaCl, 0.1mM EDTA, and 20% glycerol.