Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SCN3B Protein
A cDNA sequence encoding the SCN3B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13434-HIS-INSECT-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15903559
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SCN3B Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSFPVCVEV PSETEAVQGN PMKLRCISCM KREEVEATTV VEWFYRPEGG KDFLIYEYRN GHQEVESPFQ GRLQWNGSKD LQDVSITVLN VTLNDSGLYT CNVSREFEFE AHRPFVKTTR LIPLRVTEEA GEDFTSVVSE
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The SCN3B solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.