Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SEC61B Protein
A cDNA sequence encoding the SEC61B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13447-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15903599
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
10952
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPGPTPS GTNVGSSGRS PSKAVAARAA GSTVRQRKNA SCGTRSAGRT TSAGTGGMWR FYTEDSPGLK VGP
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
SEC61B Protein
Research Use Only
SEC61B
Human
His
SEC61B protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol and 2mM DTT.