Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SIGLEC6 Protein
A cDNA sequence encoding the SIGLEC6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | SIGLEC6 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15923769
|
enQuireBio™
QP13499-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15903769
|
enQuireBio™
QP13499-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15913769
|
enQuireBio™
QP13499-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 10-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
SIGLEC6 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SIGLEC6 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADLQERRFQL EGPESLTVQE GLCVLVPCRL PTTLPASYYG YGYWFLEGAD VPVATNDPDE EVQEETRGRF HLLWDPRRKN CSLSIRDARR RDNAAYFFRL KSKWMKYGYT SSKLSVRVMA LTHRPNISIP GTLESGHPSN LTCSVPWVCE QGTPPIFSWM SAAPTSLGPR TTQSSVLTIT PRPQDHSTNL TCQVTFPGAG VTMERTIQLN VSYAPQKVAI SIFQGNSAAF KILQNTSSLP VLEGQALRLL CDADGNPPAH LSWFQGFPAL NATPISNTGV LELPQVGSAE EGDFTCRAQH PLGSLQISLS LFVHWKPEGR AGGVLEPKSC DKTHTCPPCP APELLGGPSV FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED PEVKFNWYVD GVEVHNAKTK PREEQYNSTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT LPPSRDELTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTPPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG NVFSCSVMHE ALHNHYTQKS LSLSPGKHHH HHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |