Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SIRT5 Protein
A cDNA sequence encoding the SIRT5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | SIRT5 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
15913809
|
enQuireBio™
QP13510-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15903809
|
enQuireBio™
QP13510-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15993799
|
enQuireBio™
QP13510-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Specifications
SIRT5 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SIRT5 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 30% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSARPSSSM ADFRKFFAKA KHIVIISGAG VSAESGVPTF RGAGGYWRKW QAQDLATPLA FAHNPSRVWE FYHYRREVMG SKEPNAGHRA IAECETRLGK QGRRVVVITQ NIDELHRKAG TKNLLEIHGS LFKTRCTSCG VVAENYKSPI CPALSGKGAP EPGTQDASIP VEKLPRCEEA GCGGLLRPHV VWFGENLDPA ILEEVDRELA HCDLCLVVGT SSVVYPAAMF APQVAARGVP VAEFNTETTP ATNRFRFHFQ GPCGTTLPEA LACHENETVS | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |