Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SLAMF6 Protein
A cDNA sequence encoding the SLAMF6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | SLAMF6 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15913839
|
enQuireBio™
QP13519-HIS-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15923839
|
enQuireBio™
QP13519-HIS-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15993829
|
enQuireBio™
QP13519-HIS-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15903839
|
enQuireBio™
QP13519-HIS-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15933839
|
enQuireBio™
QP13519-HIS-EC-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
SLAMF6 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SLAMF6 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, (pH 8.0), 0.4 Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQSSLTPL MVNGILGESV TLPLEFPAGE KVNFITWLFN ETSLAFIVPH ETKSPEIHVT NPKQGKRLNF TQSYSLQLSN LKMEDTGSYR AQISTKTSAK LSSYTLRILR QLRNIQVTNH SQLFQNMTCE LHLTCSVEDA DDNVSFRWEA LGNTLSSQPN LTVSWDPRIS SEQDYTCIAE NAVSNLSFSV SAQKLCEDVK IQYTDTKM | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |