Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNRPG Protein
A cDNA sequence encoding the SNRPG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13551-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15913949
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SNRPG Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSKAHPPELK KFMDKKLSLK LNGGRHVQGI LRGFDPFMNL VIDECVEMAT SGQQNNIGMV VIRGNSIIML EALERV
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The SNRPG solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 50% glycerol and 0.1M NaCl.