Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SOCS3 Protein
A cDNA sequence encoding the SOCS3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13557-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15903969
  • 120.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SOCS3 Protein
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SOCS3 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSHMVT HSKFPAAGMS RPLDTSLRLK TFSSKSEYQL VVNAVRKLQE SGFYWSAVTG GEANLLLSAE PAGTFLIRDS SDQRHFFTLS VKTQSGTKNL RIQCEGGSFS LQSDPRSTQP VPRFDCVLKL VHHYMPPPGA PSFPSPPTEP SSEVPEQPSA QPLPGSPPRR AYYIYSGGEK IPLVLSRPLS SNVATLQHLC RKTVNGHLDS YEKVTQLPGP IREFLDQYDA PL