Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SPINT2 Protein
A cDNA sequence encoding the SPINT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13577-HIS-EC-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914029
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SPINT2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMADRER SIHDFCLVSK VVGRCRASMP RWWYNVTDGS CQLFVYGGCD GNSNNYLTKE ECLKKCATVT ENATGDLATS RNAADSSVPS APRRQDSEDH SSDMFNYEEY CTANAVTGPC RASFPRWYFD VERNSCNNFI YGGCRGNKNS YRSEEACMLR CFRQQENPPL PLGSK
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SPINT2 protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.