Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SPR Protein
A cDNA sequence encoding the SPR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13582-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924049
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SPR Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEGGLGRAVC LLTGASRGFG RTLAPLLASL LSPGSVLVLS ARNDEALRQL EAELGAERSG LRVVRVPADL GAEAGLQQLL GALRELPRPK GLQRLLLINN AGSLGDVSKG FVDLSDSTQV NNYWALNLTS MLCLTSSVLK AFPDSPGLNR TVVNISSLCA LQPFKGWALY CAGKAARDML FQVLALEEPN VRVLNYAPGP LDTDMQQLAR ETSVDPDMRK GLQELKAKGK LVDCKVSAQK LLSLLEKDEF KSGAHVDFYD K
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The SPR solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.