Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SRGN Protein
A cDNA sequence encoding the SRGN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13590-HIS-EC-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15904079
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 16-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SRGN Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
YPTRRARYQW VRCNPDSNSA NCLEEKGPMF ELLPGESNKI PRLRTDLFPK TRIQDLNRIF PLSEDYSGSG FGSGSGSGSG SGSGFLTEME QDYQLVDESD AFHDNLRSLD RNLPSDSQDL GQHGLEEDFM L HHHHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SRGN filtered (0.4microm) solution at a concentration of 0.25 mg/ml in phosphate buffered saline and 20% (w/v) glycerol.