Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SSR1 Protein
A cDNA sequence encoding the SSR1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13594-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924089
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
6745
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSRGGPRGL LAVAQDLTED EETVEDSIIE DEDDEAEVEE DEPTDLVEDK EEEDVSGEPE ASPSADTTIL FVKGEDFPAN NIVKFLVGFT NKGTEDFIVE SLDASFRYPQ DYQFYIQNFT ALPLNTVVPP QRQATFEYSF IPAEPMGGRP FGLVINLNYK DLNGNVFQDA VFNQTVTVIE REDGLDGET
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
SSR1 Protein
Research Use Only
SSR1
Human
His
SSR1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol.