Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SSX1 Protein
A cDNA sequence encoding the SSX1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13600-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15904109
  • 6925.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 02-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SSX1 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SSX1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMNGDDTF AKRPRDDAKA SEKRSKAFDD IATYFSKKEW KKMKYSEKIS YVYMKRNYKA MTKLGFKVTL PPFMCNKQAT DFQGNDFDND HNRRIQVEHP QMTFGRLHRI IPKIMPKKPA EDENDSKGVS EASGPQNDGK QLHPPGKANI SEKINKRSGP KRGKHAWTHR LRERKQLVIY EEISDPEEDD E