Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ST6GAL1 Protein
A cDNA sequence encoding the ST6GAL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13603-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15904119
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
ST6GAL1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSKEKKKGS YYDSFKLQTK EFQVLKSLGK LAMGSDSQSV SSSSTQDPHR GRQTLGSLRG LAKAKPEASF QVWNKDSSSK NLIPRLQKIW KNYLSMNKYK VSYKGPGPGI KFSAEALRCH LRDHVNVSMV EVTDFPFNTS EWEGYLPKES IRTKAGPWGR CAVVSSAGSL KSSQLGREID DHDAVLRFNG APTANFQQDV GTKTTIRLMN SQLVTTEKRF LKDSLYNEGI LIVWDPSVYH SDIPKWYQNP DYNFFNNYKT YRKLHPNQPF YILKPQMPWE LWDILQEISP EEIQPNPPSS GMLGIIIMMT LCDQVDIYEF LPSKRKTDVC YYYQKFFDSA CTMGAYHPLL YEKNLVKHLN QGTDEDIYLL GKATLPGFRT IHC
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
ST6GAL1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol.