Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ST6GAL1 Protein
A cDNA sequence encoding the ST6GAL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | ST6GAL1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15934119
|
enQuireBio™
QP13604-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15914119
|
enQuireBio™
QP13604-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15924119
|
enQuireBio™
QP13604-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
ST6GAL1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ST6GAL1 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPKEKKKGS YYDSFKLQTK EFQVLKSLGK LAMGSDSQSV SSSSTQDPHR GRQTLGSLRG LAKAKPEASF QVWNKDSSSK NLIPRLQKIW KNYLSMNKYK VSYKGPGPGI KFSAEALRCH LRDHVNVSMV EVTDFPFNTS EWEGYLPKES IRTKAGPWGR CAVVSSAGSL KSSQLGREID DHDAVLRFNG APTANFQQDV GTKTTIRLMN SQLVTTEKRF LKDSLYNEGI LIVWDPSVYH SDIPKWYQNP DYNFFNNYKT YRKLHPNQPF YILKPQMPWE LWDILQEISP EEIQPNPPSS GMLGIIIMMT LCDQVDIYEF LPSKRKTDVC YYYQKFFDSA CTMGAYHPLL YEKNLVKHLN QGTDEDIYLL GKATLPGFRT IHCHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |